Wichtige Dokumente
489050
DL-Lysin-2-15N -dihydrochlorid
99 atom % 15N
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.Cl.NCCCCC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i8+1;;
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-IAAMHKOASA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?