Wichtige Dokumente
480290
Poly(dimethylsiloxan), monoglycidyletherterminiert
average Mn ~5,000
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~5,000
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
Viskosität
~65 cSt(25 °C)(lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(O)O.C[Si](C)(O)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
Anwendung
Resin modifier and paint additive.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Good lubricating properties.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?