14845
1,3-Bis-(3-glycidyloxypropyl)-tetramethyldisiloxan
≥95.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452
bp
184 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C[Si](C)(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(C)CCCOCC2CO2
InChI
1S/C16H34O5Si2/c1-22(2,9-5-7-17-11-15-13-19-15)21-23(3,4)10-6-8-18-12-16-14-20-16/h15-16H,5-14H2,1-4H3
InChIKey
MFIBZDZRPYQXOM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As a starting material to synthesize functional poly(siloxane amine)s via an amine-epoxy click polymerization for material and biological applications.
- To prepare polymer electrolyte membranes (PEM) for fuel cell applications.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?