Wichtige Dokumente
480355
Poly(dimethylsiloxan), monohydroxyterminiert
average Mn ~4,670
Synonym(e):
Terminated PDMS Polymer
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~4,670
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
Viskosität
~79 cSt(25 °C)(lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(O)O.CCCC[Si](C)(C)O.C[Si](C)(O)CCCOCCO
InChI
1S/C7H18O3Si.C6H16OSi.C2H8O2Si/c1-11(2,9)7-3-5-10-6-4-8;1-4-5-6-8(2,3)7;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;7H,4-6H2,1-3H3;3-4H,1-2H3
Verwandte Kategorien
Anwendung
Resin modifier and paint additive.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Good lubricating properties.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?