Wichtige Dokumente
480282
Poly(dimethylsiloxan), diglycidyletherterminiert
average Mn ~800
Synonym(e):
Octamethylcyclotetrasiloxane homopolymer, SRU,
Empfohlene Produkte
Äquiv.gew.
490 Epoxy
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~800
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
Viskosität
15 cSt(25 °C)(lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?