Wichtige Dokumente
434191
Vinylbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Bromethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
12.46 psi ( 55 °C)
3.6 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC=C
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
InChIKey
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Sequential Vinyl Radical Cyclization/Fixation of Carbon Dioxide through Electrochemical Reduction of Vinyl Bromide in the Presence of an Electron-Transfer Mediator: This study explores the electrochemical reduction of vinyl bromide with a focus on vinyl radical cyclization and carbon dioxide fixation (A Katayama, H Senboku, 2016).
- A Comparison of the Wavelength-Dependent Photochemical Reactions of Ozone with Vinyl Bromide and Fluoride in Argon Matrices: The study compares the photochemical reactions of vinyl bromide and fluoride with ozone, examining their behavior in argon matrices (BS Ault, 2021).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?