Wichtige Dokumente
409170
Tributylgermaniumhydrid
99%
Synonym(e):
Tributylgermane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: germanium
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
123 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[GeH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Ge/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChIKey
KTSWILXIWHVQLR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?