Merck
424560
Sigma-Aldrich
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
Synonym(e):
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N(CH2)3]2NCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
InChIKey
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for low-density packaging foams. Contains terminal hydroxyl groups that can react with isocyanates.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)