Wichtige Dokumente
471453
2-Dimethylaminoethanol
≥99.5%
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamin, N,N-Dimethylethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Brechungsindex
n20/D 1.4294 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - Seta closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?