Wichtige Dokumente
471526
1-Dimethylamino-2-propanol
≥99%
Synonym(e):
N,N-Dimethylisopropanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
121-127 °C (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChIKey
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- novel unsymmetrical 2,3,9,10,16,17,23-heptakis(alkoxyl)-24-mono(dimethylaminoalkoxyl)phthalocyanine compounds
- homoleptic nickel(II) aminoalkoxide
- Adduct with cobalt(II) 2,4-pentanedionate (acac)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?