105139
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexandiamin
99%
Synonym(e):
1,1,8,8-Tetramethyl-1,8-diazaoctane, 1,6-Bis(dimethylamino)hexane, 2,9-Dimethyl-2,9-diazadecane, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethylhexylenediamine, Hexamethylenebis(dimethylamine), N 1 ,N 1 ,N 6 ,N 6 -Tetramethyl-1,6-hexanediamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4359 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4/h5-10H2,1-4H3
InChIKey
TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?