Merck
463531
Sigma-Aldrich
Tris[2-(methylamino)ethyl]amin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(H3CNHCH2CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCCN(CCNC)CCNC
InChI
1S/C9H24N4/c1-10-4-7-13(8-5-11-2)9-6-12-3/h10-12H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
GMLHUKQBMDKQBD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tris[2-(methylamino)ethyl]amine is a polyamine.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1