Merck
413607
Sigma-Aldrich
Bariumbromid
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Barium dibromide
About This Item
Lineare Formel:
BaBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for synthesis
Produktlinie
AnhydroBeads
Assay
99.999% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
SMILES String
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)