Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
A81803
4-Amino-4H-1,2,4-Triazol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
4H-1,2,4-triazol-4-amin
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
84-86 °C (lit.)
SMILES String
Nn1cnnc1
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChIKey
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of chromatography. A, 1559, 178-185 (2018-01-07)
Recently,ionic liquids (ILs) functionalized cyclodextrins (CDs) have attracted more and more attention in the fields of enantioseparation. In this study, a novel IL amino triazolium functionalized β-CD derivative, mono-6-deoxy-6-(4-amino-1,2,4-triazolium)-β-cyclodextrin chloride (4-ATMCDCl), was synthesized for the first time and managed to