Merck
342920
Sigma-Aldrich
Bariumchlorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dichlorobarium
About This Item
Lineare Formel:
BaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
963 °C (lit.)
Dichte
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bariumchlorid (BaCl2) ist eine hygroskopische, wasserlösliche, ionische Verbindung, die natürlich als Witherit vorkommt. Sie kann auch aus Bariumhydroxid oder Bariumcarbonat hergestellt werden.
Anwendung
BaCl2 kann industriell bei der Synthese von Pigment und der Herstellung von Pharmazeutika eingesetzt werden. Es kann auch in Laboranwendungen zum Prüfen von Sulfat-Ionen eingesetzt werden.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Crystal Structures of Barium Chloride, Barium Bromide, and Barium Iodide
Brackett EB, et al
The Journal of Physical Chemistry, 67 (10), 2132-2132 null
Hydratstufen und Kristallstrukturen von Bariumchlorid
Hasse A,Brauer G
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 441, 181-195 (1978)
Group 17 (H, F, Cl, Br, I) Alkaline Earth Compounds
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds, 25-104 (2013)
Role of M 3 receptor in aconitine/barium-chloride-induced preconditioning against arrhythmias in rats
Liu Y, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 379(5), 511-515 (2009)
Alginate-based microencapsulation of retinal pigment epithelial cell line for cell therapy
Wikstrom J, et al.
Biomaterials, 29(7), 869-876 (2008)