Wichtige Dokumente
401803
Tetrabutylammoniumacetat -Lösung
1.0 M in H2O
Synonym(e):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.389
bp
100 °C
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)