Merck
86849
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumacetat
technical, ≥90% (T)
Synonym(e):
Tetrabutylammoniumacetat (TBAAc)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.51
Beilstein:
3599376
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (T)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
SMILES String
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumacetat ist aufgrund der guten Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln eine wirkungsvolle Alternative zu Natriumacetat (NaOAc).
Anwendung
Tetrabutylammoniumacetat (TBAAc) ist eine gute Quelle an nukleophilen Acetat-Ionen für SN2-Ersatzreaktionen. Es wird häufig zur Verdrängung von Sulfonaten und allylischen Halogeniden eingesetzt, um entsprechende Acetate zu bilden. Weiterhin kann TBAAc auch als milde, lösliche Base in einer Sonogashira-Kupplung und Heck-Arylierung verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Reagens zur Epimerisierung von Hydroxygruppen; basische Salzschmelze, die Heck-Reaktionen lenkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Jeffery, M. David
Tetrahedron Letters, 39, 5751-5751 (1998)
Pd nanoparticle catalyzed Heck arylation of 1, 1-disubstituted alkenes in ionic liquids. Study on factors affecting the regioselectivity of the coupling process.
Calo V, et al.
Organometallics, 22(21), 4193-4197 (2003)
Ligand-, copper-, and amine-free Sonogashira reaction of aryl iodides and bromides with terminal alkynes.
Urgaonkar S and Verkade JG
The Journal of Organic Chemistry, 69(17), 5752-5755 (2004)
T. Jeffery
Tetrahedron Letters, 40, 1673-1673 (1999)
G. Battistuzzi et al.
Synlett, 439-439 (2002)