Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14645
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Tetra-n-butylammonium chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H36ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
214-195-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 95.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 5.0 %
Identität (IR): entspricht
Kann bis zu 5% Bromid enthalten.
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C