Wichtige Dokumente
400831
Eisen(II)-bromid
98%
Synonym(e):
Eisenbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
934 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
684 °C (lit.)
Dichte
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)