Merck
372870
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-chlorid
greener alternative
98%
Synonym(e):
Eisenchlorid, Eisendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
FeCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
677 °C (lit.)
Dichte
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Die Eisenkatalysatoren sind bekanntermaßen kostengünstig und umweltfreundlich. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
Eisen(II)-chlorid kann verwendet werden als Katalysator für:
  • Die Herstellung von Grignard-Verbindungen, wie 1-Naphthylmagnesiumchlorid.
  • Die selektive Oxidation von 2,4,6-Trimethylphenol (2,4,6-TMP) zu 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyd (DMHB) in Gegenwart von Acetoxim.
  • Mit FeCl2 modifizierte Raney-Katalysatoren bieten eine verbesserte selektive Hydrogenierung eines α,β-ungesättigten Aldehyds zu ungesättigtem Alkohol.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Transition metal catalyzed preparation of Grignard compounds.
Bogdanovic B, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(24), 4610-4612 (2000)
2, 4, 6-Trimethylphenol oxidation with ferrous chloride catalyst: Effect of acetoxime addition.
Li K, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 241(1-2), 72-78 (2005)
Liquid-phase Selective Hydrogenation of an Aliphatic ?, ?-Unsaturated Aldehyde over Raney Cobalt Catalyst Modified with Ferrous Chloride.
Hotta K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 42(5), 1447-1449 (1969)
Gustavo A Molina et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-15)
In this study, new polyurethanes (PUs) were prepared by using inulin and polycaprolactone as polyols. Their structure and morphology were determined by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman dispersive spectroscopy, Nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR and 13C NMR), and
Angéla Hajdú et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 94, 242-249 (2012-03-01)
Magnetite nanoparticles (MNPs) were prepared by alkaline hydrolysis of Fe(II) and Fe(III) chlorides. Adsorption of polyacrylic acid (PAA) on MNPs was measured at pH=6.5±0.3 and I=0.01 M (NaCl) to find the optimal PAA amount for MNP stabilization under physiological conditions.