Merck
217891
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-bromid
98%
Synonym(e):
Nickel(2+) dibromide
About This Item
Lineare Formel:
NiBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
98%
Form:
solid
Löslichkeit:
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
mp (Schmelzpunkt)
963 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Dichte
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adam F Nugraha et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-24)
Several methods to synthesize poly(phenylene) block copolymers through the nickel coupling reaction were attempted to reduce the use of expensive nickel catalysts in polymerization. The model reaction for poly(phenylene) having different types of dichlorobenzene derivative monomers illustrated the potential use