229628
Kupfer(I)-chlorid
≥99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Kupfermonochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 546 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.995% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Verunreinigungen
≤50.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
1490 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
430 °C (lit.)
Löslichkeit
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Shows unique character as an initiator of radical reactions such as the hydrostannation of α,β-unsaturated ketones.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)