Wichtige Dokumente
400777
Nickel(II)-iodid
powder
Synonym(e):
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
mp (Schmelzpunkt)
797 °C (lit.)
Dichte
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?