Merck
399191
Sigma-Aldrich
Rhodium(II)-trifluoracetatdimer
Synonym(e):
Trifluoressigsäure Rhodium(II)-salz Dimer
About This Item
Lineare Formel:
[(CF3COO)2Rh]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
657.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2HF3O2.2Rh/c4*3-2(4,5)1(6)7;;/h4*(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
InChIKey
PQEXTYUESSEHKW-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Wurde kürzlich in der Synthese von isomerenreinen α,β-ungesättigten Carbonylverbindungen verwendet und die Herstellung von Bausteinen für ein-, zwei-, und dreidimensionalen molekularen Festkörpern.
Sonstige Hinweise
Enthält Spuren von Rhodium-acetat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Li-Feng Mao et al.
Inorganic chemistry, 35(11), 3183-3187 (1996-05-22)
The complexes trans-[MI(2)(CNC(6)H(4)-CN-4)(2)], (M = Pd and Pt), trans-[FeI(2)L(4)] (L = CNC(6)H(4)-CN-4 and CNC(6)H(2)-Me(2)-2,6-CN-4), and [Mn(CNC(6)H(4)-CN-4)(6)][SO(3)CF(3)] were prepared. The compounds are thermally stable up to 230 degrees C or higher. The molecular structure of trans-[FeI(2)(CNC(6)H(4)-CN-4)(4)] was determined by X-ray crystallography:
A Convenient Method for the Preparation of (Z)-alpha,beta-Unsaturated Carbonyl Compounds.
Douglass F. Taber et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2908-2910 (1996-04-19)
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle