Merck
209058
Sigma-Aldrich
Rhodium(II)-Azetat-Dimer
powder
Synonym(e):
Rh2(OAc)4, Dirhodium-Tetraessigsäure, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
About This Item
Lineare Formel:
Rh2(OOCCH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES String
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
InChIKey
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Rhodium(II)-acetat-Dimer ist ein effektiver Katalysator für Carbenoid-Reaktionen, Kohlenwasserstoffoxidation, Hydroboration und Nitrenreaktionen.
Anwendung
Homogener Katalysator.
Wird für die effiziente Synthese von ß-Hydroxy-α-arylacrylaten verwendet, bei der die Zersetzung der Diazoester-Zwischenprodukte mit begleitender 1,2-Aryl-Migration eine Rolle spielt.
Wirkungsvoller Katalysator für die Ylid-Bildung.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 15, 13-13 (1982)
Sugimura, T.; Mori, A.
Tetrahedron Asymmetry, 14, 881-881 (2003)
Dirhodium(II) Tetraacetate
Michael P, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Zhaohui Qu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(1), 217-219 (2004-01-03)
The relative rate constants for the Rh(II)-catalyzed insertion of diazoacetone into the O-H bond have been measured through intermolecular competitions. The kinetic data were subjected to Hammett correlation analysis, and mechanistic implication of the results with respect to a stepwise
Shifa Zhu et al.
Organic letters, 6(3), 377-380 (2004-01-30)
[reaction: see text] Rh(2)(OAc)(4) catalyzed the formation of exclusively trans fluorinated alkenes from aldehydes and pentafluorobenzaldehyde tosylhydrazone salts, which were readily prepared from pentafluorobenzaldehyde using the Bamford-Stevens reaction. A series of pentafluorophenyl-containing alkenes were synthesized from aldehydes in moderate to