Merck
397229
Sigma-Aldrich
Acetanilid
purified by sublimation, ≥99.9%
Synonym(e):
N-Phenylacetamid, Essigsäure-anilid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.16
Beilstein:
606468
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39031308
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.65 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 114 °C)
Assay
≥99.9%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Aufgereinigt durch
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Laut Berichten erhält man mit der Pd(OAc)2- und Cu(OAc)2-katalysierten regioselektiven C-H-Funktionalisierung/-Halogenierung von Acetanilid ortho-Haloacetanilide. Die Kristallstruktur von Acetanilid wurde mittels Röntgenbeugung untersucht. Die photochemische Umlagerung von Acetanilid wurde in Gegenwart von β-Cyclodextrin (Cycloheptaamylose) untersucht. Es wurde über Zweifarben-REMPI- und -ZEKE-Spektren des Trans-Acetanilid-H2O-Komplexes berichtet (REMPI: resonance enhanced multiphoton ionization; ZEKE: zero kinetic energy photoelectron). Die Femtosekunden-IR-Spektroskopie von delokalisierten NH-Anregungen von kristallinem Acetanilid wurde untersucht. Die Fries-Umlagerung von Acetanilid über die Zeolithe Y und Beta führt zu entsprechenden Aminoacetophenonen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
321.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
161 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A REMPI and ZEKE Spectroscopic Study of trans-Acetanilide? H2O and Comparison to Ab Initio CASSCF Calculations.
Ullrich S and Muller-Dethlefs K.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(40), 9188-9195 (2001)
Marine Remize et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-28)
: The present study sought to characterize the synthesis pathways producing the essential polyunsaturated fatty acid (PUFA) 20:5n-3 (EPA). For this, the incorporation of 13C was experimentally monitored into 10 fatty acids (FA) during the growth of the diatom Chaetoceros
William Cremlyn RJ.
Chlorosulfonic Acid, 103-103 (2002)
The crystal structure of acetanilide.
Brown CJ and Corbridge DEC.
Acta Crystallographica, 7(11), 711-715 (1954)
Fries rearrangement of acetanilide over zeolite catalysts.
Balkus Jr KJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 134(1), 137-143 (1998)