A3035
4-Acetamidophenol
analytical standard
Synonym(e):
4′-Hydroxyacetanilid, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Acetaminophen, Paracetamol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
vial of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)