Wichtige Dokumente
393029
Cumarin 343
Dye content 97 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 97%
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (lit.)
λmax
443 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥26000 at 441-445 nm in ethanol at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C16H15NO4/c18-15(19)12-8-10-7-9-3-1-5-17-6-2-4-11(13(9)17)14(10)21-16(12)20/h7-8H,1-6H2,(H,18,19)
InChIKey
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It is suitable to study photo-induced charge injection into other metal oxides such as TiO2, ZrO2, and ZnO.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?