Wichtige Dokumente
393002
Cumarin 334
Dye content 99 %
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 99%
mp (Schmelzpunkt)
181-184 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
λmax
452 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥45000 at 449-455 nm in ethanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C17H17NO3/c1-10(19)14-9-12-8-11-4-2-6-18-7-3-5-13(15(11)18)16(12)21-17(14)20/h8-9H,2-7H2,1H3
InChIKey
JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geeignet als Laserfarbstoff.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Organic & biomolecular chemistry, 17(21), 5392-5399 (2019-05-21)
Here, we have explored the light-up property of coumarin 343 (C343) selectively towards various i-motif DNAs based on the recognition of hemi-protonated cytosine-cytosine base pairing, unlike other DNA structures. We have also demonstrated the versatile ability of this i-motif ligand