Wichtige Dokumente
55155
7-Hydroxycumarin-3-carbonsäure
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
Synonym(e):
Umbelliferon-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (capillary electrophoresis)
Form
solid
pKa
7.04
mp (Schmelzpunkt)
261 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
Fluoreszenz
λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0)
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
OC(=O)C1=Cc2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O5/c11-6-2-1-5-3-7(9(12)13)10(14)15-8(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
InChIKey
LKLWLDOUZJEHDY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?