Wichtige Dokumente
392995
Cumarin 314
Dye content 97 %
Synonym(e):
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]chinolizin-11-on-10-carbonsäure-ethylester, Cumarin 504
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 97%
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
146.22-147.36 °C (lit.)
λmax
436 nm
437 nm in ethanol
ε (Extinktionskoeffizient)
≥39000 at 389-401 nm in ethanol at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCOC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-22-17(20)14-10-12-9-11-5-3-7-19-8-4-6-13(15(11)19)16(12)23-18(14)21/h9-10H,2-8H2,1H3
InChIKey
VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?