546186
Cumarin 153
Dye content 99 %
Synonym(e):
2,3,6,7-Tetrahydro-9-(trifluormethyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]chinolizin-11-on, 2,3,6,7-Tetrahydro-9-trifluormethyl-1H,5H-chinolizino[9,1-gh]cumarin, 8-Trifluormethyl-2,3,5,6-4H-1,H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-on, Cumarin 540A
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 99%
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
λmax
422 nm (lit.)
422 nm
Fluoreszenz
λem 532 nm in ethanol (Lasing peak 550 nm, lasing range 521 - 605 nm (methanol), pump source XeCl (308 nm))
SMILES String
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C16H14F3NO2/c17-16(18,19)12-8-13(21)22-15-10-4-2-6-20-5-1-3-9(14(10)20)7-11(12)15/h7-8H,1-6H2
InChIKey
VSSSHNJONFTXHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)