Wichtige Dokumente
376345
(1S,3R)-(−)-Camphersäure
99%
Synonym(e):
(−)-Camphersäure, (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentandicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −48°, c = 10 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
InChIKey
LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As an enantiomeric linker in the preparation of chiral surface-anchored metal-organic frameworks (MOFs).
- To prepare porous MOFs having multifunctional properties; used in gas adsorption and separation of racemic alcohols.
- To prepare a cobalt(II) coordination polymer named {Co(phen)(H2O)[C8H14(COO)2]}n·(CH3OH)n , wherein “phen” is 1,10-phenanthroline and C8H14(COOH)2 is [(1S,3R)-camphoric acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?