Wichtige Dokumente
110108
cis-Pinonsäure
98%
Synonym(e):
cis-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutan-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-107 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
SIZDUQQDBXJXLQ-SFYZADRCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)