362891
Diethylphosphoramiddichlorid
97%
Synonym(e):
(Diethylamido)dichlorophosphite, (Diethylamino)dichlorophosphine, (Diethylamino)phosphine dichloride, Dichloro(diethylamido)phosphine, Dichloro(diethylamino)phosphine, Dichlorophosphorous diethylamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
179 °C (lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2NP/c1-3-7(4-2)8(5)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?