Wichtige Dokumente
261920
1,2-Bis-(dichlorphosphino)-ethan
97%
Synonym(e):
1,2-Ethanediylbis[phosphonous dichloride], Ethylenebis(dichlorophosphine), P,P′-(1,2-Ethanediyl)bis(dichlorophosphane)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.588 (lit.)
bp
70 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
ClP(Cl)CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl4P2/c3-7(4)1-2-8(5)6/h1-2H2
InChIKey
SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?