Merck
762326
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl phosphite
95%
Synonym(e):
Di-tert-butyl phosphonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.419
Dichte
0.960 g/L at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
InChIKey
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Di-tert-butyl phosphite can be used as a reactant in the synthesis of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
325.4 °F
Flammpunkt (°C)
163 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of efficient processes for the preparation of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate
Zheng B, et al.
Organic Process Research & Development, 18(5), 636-642 (2014)