346713
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
98%
Synonym(e):
(1S)-trans-1,2-Cyclohexan-diamin, (1S)-trans-1,2-Diaminocyclohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M HCl
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
bp
104-110 °C/40 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C (lit.)
SMILES String
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
SSJXIUAHEKJCMH-WDSKDSINSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?