132551
1,2-Diaminocyclohexan, Mischung aus cis und trans
99%
Synonym(e):
1,2-Cyclohexandiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2
InChIKey
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?