Merck
416932
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan -L-tartrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +12.5°, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
273 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m11/s1
InChIKey
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)