189278
p-Toluolsulfonylisocyanat
96%
Synonym(e):
Tosylisocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
Dichte
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
InChIKey
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
294.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
146 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?