Merck
571741
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH[(CH2)3CH3]CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CC)CN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
BHDCTKUOBUNTTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)