Merck
311189
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-trifluoracetat Hydrat
Synonym(e):
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.58 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder or chunks
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (dried basis)
Eignung der Reaktion
core: copper
SMILES String
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)