366587
Kupfer(II)-tetrafluorborat Hydrat
Synonym(e):
Copper ditetrafluoroborate hydrate, Cupric tetrafluoroborate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Cu(II), 19-22%
Konzentration
≤25.8% Cu (EDTA titration)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Cu.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChIKey
JYLPBVRGTDBGBM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)