Merck
685038
Sigma-Aldrich
Tetrakisacetonitril-Kupfer(I)-Triflat
Synonym(e):
Tetrakisacetonitrile copper(I) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Lineare Formel:
Cu(NCCH3)4 · CF3SO3
Molekulargewicht:
376.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES String
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.CHF3O3S.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+1/p-1
InChIKey
NOBZSXGFNYRDMS-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)