309338
Nickel(II)-perchlorat Hexahydrat
Synonym(e):
Nickel(2+) diperchlorate hexahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
15.3-17.0% Ni (EDTA titration)
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?