Wichtige Dokumente
334081
Eisen(II)-perchlorat Hydrat
98%
Synonym(e):
Ferrous perchlorate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.[Fe++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Fe.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
BJDJGQJHHCBZJZ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?