Merck
289345
Sigma-Aldrich
Cäsiumfluorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
NSC 84270
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
682 °C (lit.)
Dichte
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reaktant für:
  • Herstellung der Bausteine für die Synthese von Fluorallyl-Verbindungen
  • Synthese von Alkoholen mittels Hydrolyse von Alkyl-Silylethern mit neutralem pH-Wert in gemischten organisch-wässrigen gepufferten Lösungen
  • Nucleophile Fluorierung von Alkinyliodonium‐Salzen zur Bildung von Fluorvinyl-Verbindungen
  • Nukleophile aromatische Substitutionsreaktionen (SNAr)
Wurde in der erfolgreichen Synthese einer Dion-Jacobson-Phase der Einkristallstruktur CsLaTa2O7 verwendet, die in der Photokatalyse und Superleitfähigkeit zur Anwendung kommt.
Wird als Base bei einer Suzuki-Kreuzkupplungssynthese von ortho-substituierten Biarylen verwendet. Wird auch als Reagenz für die nukleophile Fluorierung von primären Halogeniden und Sulfonaten in protischen Medien wie tert-Butyl- und tert-Pentylalkoholen verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5688-5688 (2006)
Dong Wook Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(50), 16394-16397 (2006-12-15)
Aprotic solvents are usually preferred for the SN2 reactions, because nucleophilicity and hence SN2 reactivity are severely retarded by the influence of the partial positive charge of protic solvents. In this work, we introduce a remarkable effect of using tertiary
Katsushi Kitahara et al.
Organic letters, 10(11), 2259-2261 (2008-05-01)
A variety of oximes were synthesized from the corresponding alcohols, alkyl halides, or alkyl sulfonates without using external oxidants. With this simple two-step procedure involving substitution with readily available TsNHOTBS and subsequent treatment with CsF, a range of oximes were
Jonathan L Sessler et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(39), 13162-13166 (2008-09-09)
An ion-pair receptor, 1, containing both cation- and anion-recognizing sites, has been synthesized and characterized. Single-crystal X-ray diffraction structural studies and (1)H NMR spectroscopic analyses confirmed that 1 forms stable 1:1 complexes with CsF in solution and in the solid
Tsuyoshi Mita et al.
Organic letters, 13(9), 2354-2357 (2011-04-08)
In the presence of TMSSnBu(3) and CsF, stannylation of N-Boc- and N-Cbz-α-amido sulfones proceeded very well to afford the corresponding α-amido stannanes in moderate-to-high yields. This reaction tolerated α-aryl-, alkenyl-, and alkyl-substituted α-amido sulfones as well as substrates containing either