Merck
20990
Sigma-Aldrich
Cäsiumfluorid
purum p.a., ≥98.0%
Synonym(e):
NSC 84270
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
mp (Schmelzpunkt)
682 °C (lit.)
Dichte
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reaktant für:
  • Herstellung der Bausteine für die Synthese von Fluorallyl-Verbindungen
  • Synthese von Alkoholen mittels Hydrolyse von Alkyl-Silylethern mit neutralem pH-Wert in gemischten organisch-wässrigen gepufferten Lösungen
  • Nucleophile Fluorierung von Alkinyliodonium‐Salzen zur Bildung von Fluorvinyl-Verbindungen
  • Nukleophile aromatische Substitutionsreaktionen (SNAr)
Wurde in der erfolgreichen Synthese einer Dion-Jacobson-Phase der Einkristallstruktur CsLaTa2O7 verwendet, die in der Photokatalyse und Superleitfähigkeit zur Anwendung kommt.
Sonstige Hinweise
Catalyst for the reaction of silyl enol ethers with carbonyl compounds
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 122-122 (1981)
J. Boyer et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 184, 157-157 (1980)
S Nelson et al.
Science (New York, N.Y.), 265(5173), 774-777 (1994-08-05)
Neurons in the primary visual cortex of the cat are selectively activated by stimuli with particular orientations. This selectivity can be disrupted by the application of antagonists of the inhibitory neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) to a local region of the
J Kypr et al.
International journal of biological macromolecules, 13(1), 9-13 (1991-02-01)
Ten DNA fragments containing self-complementary alternating sequences of adenine and thymine differing in length and the starting nucleotide were studied by c.d. spectroscopy. It was found that d(TATATATA) but not d(ATATATAT), d(TATATA), d(CTATATAG) or (dT-dA)20 isomerized into the unusual X-DNA
E A Lesnik et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 5(3), 601-614 (1987-12-01)
We have determined the 1H----3H exchange rate constants between water and C8H groups of purinic residues of alternating polynucleotides poly(dA-dT).poly(dA-dT), poly(dG-dC).poly(dG-dC) and poly(dA-dC).poly(dG-dT) as well as homopolynucleotides poly(dA).poly(dT) and poly(dG).poly(dC) in aqueous solutions with high-salt concentrations (3 M NaCl and