Merck
255718
Sigma-Aldrich
Cäsiumfluorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
NSC 84270
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
682 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: slightly soluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
Dichte
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reaktant für:
  • Herstellung der Bausteine für die Synthese von Fluorallyl-Verbindungen
  • Synthese von Alkoholen mittels Hydrolyse von Alkyl-Silylethern mit neutralem pH-Wert in gemischten organisch-wässrigen gepufferten Lösungen
  • Nucleophile Fluorierung von Alkinyliodonium‐Salzen zur Bildung von Fluorvinyl-Verbindungen
  • Nukleophile aromatische Substitutionsreaktionen (SNAr)
Wurde in der erfolgreichen Synthese einer Dion-Jacobson-Phase der Einkristallstruktur CsLaTa2O7 verwendet, die in der Photokatalyse und Superleitfähigkeit zur Anwendung kommt.
Wird als Base in der carbonylierenden Suzuki-Kupplung von Enoltriflaten mit Vinylborsäuren verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
European Journal of Organic Chemistry, 2152-2152 (2007)
J Kypr et al.
International journal of biological macromolecules, 13(1), 9-13 (1991-02-01)
Ten DNA fragments containing self-complementary alternating sequences of adenine and thymine differing in length and the starting nucleotide were studied by c.d. spectroscopy. It was found that d(TATATATA) but not d(ATATATAT), d(TATATA), d(CTATATAG) or (dT-dA)20 isomerized into the unusual X-DNA
L Bertollini et al.
Neuroreport, 5(5), 553-556 (1994-01-31)
The effect of intracellular fluoride ions on voltage-dependent calcium currents was tested during whole-cell voltage-clamp recordings in thalamic neurones acutely dissociated from young adult rats. It is demonstrated that 5-30 mM intracellular fluoride selectively and reversibly suppresses the high voltage-activated
E A Lesnik et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 5(3), 601-614 (1987-12-01)
We have determined the 1H----3H exchange rate constants between water and C8H groups of purinic residues of alternating polynucleotides poly(dA-dT).poly(dA-dT), poly(dG-dC).poly(dG-dC) and poly(dA-dC).poly(dG-dT) as well as homopolynucleotides poly(dA).poly(dT) and poly(dG).poly(dC) in aqueous solutions with high-salt concentrations (3 M NaCl and
E D Risby et al.
Archives of general psychiatry, 48(6), 513-524 (1991-06-01)
As part of a study of the effects of lithium carbonate on neurochemical function in man, platelet and lymphocyte adenylate cyclase activity and lymphocyte beta-adrenergic receptor binding characteristics were determined before and after 2 weeks of lithium treatment in 10